Stampa…
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Fornitore: VWR Collection
216-0615EA 119 EUR
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Bottiglie Bottiglioni
HDPE.
  • Il sistema di tappi versatili offre la possibilità di cambiare i raccordi
  • Versione a bocca extra larga per riempimento e pulizia semplice
  • Il sistema di portagomma versatili offre la possibilità di cambiare i rubinetti
Il bottiglione VWR® in HDPE è un sistema avanzato per la manipolazione dei liquidi sviluppato tenendo conto delle necessità dell'utente. Il corpo ergonomico del bottiglione è associato al sistema di tappi versatili VWR® per offrire all'utente un bottiglione semplice da usare e pulire. Il bottiglione è realizzato in HDPE, materialeMore Product Information