Stampa…
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14 A19396.22
A19396.14EA 41.4 EUR
A19396.14 A19396.22
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003347
CAS Number: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3