Stampa…
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 46.5 EUR
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003347
CAS Number: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %