4-Bromobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-91-4
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 66-68°/2mm
Beilstein Reference: 507100
MDL No.: MFCD00003377
Formula:
C₇H₅BrO Punto di ebollizione: 66…68 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 55…58 °C Densità: 1,849 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003377 CAS Number: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |