3-Bromobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3132-99-8
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1634534
MDL No.: MFCD00003345
Formula:
C₇H₅BrO Punto di ebollizione: 234…236 °C Punto di fusione: 18…21 °C Densità: 1,580 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003345 CAS Number: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |