3-Bromobenzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
106660250
106661000
ACRO106660250EA
35
EUR
ACRO106660250
ACRO106661000
3-Bromobenzaldehyde 96%
3-Bromobenzaldehyde
Formula:
C₇H₅BrO Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18…21 °C Densità: 1,58 g/cm³ Flash Pt: 96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003345 CAS Number: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |