2-Bromobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Bromobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6630-33-7
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5960
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 636132
MDL No.: MFCD00003300
Formula:
C₇H₅BrO Punto di ebollizione: 228…230 °C Punto di fusione: 18…21 °C Densità: 1,597 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003300 CAS Number: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |