Stampa…
2-Bromobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 68.7 EUR
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Bromobenzaldehyde 97%
2-Bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 21…22 °C
Densità: 1,58 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003300
CAS Number: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %