Stampa…
Bromobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 28.9 EUR
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Bromobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bromobenzene
Formula: C₆H₅Br
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000055
CAS Number: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Visualizza i codici
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid