Stampa…
Bromobenzene 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 96.3 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Bromobenzene 99%, puro
Bromobenzene
Formula: C₆H₅Br
Punto di ebollizione: 156 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,49 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000055
CAS Number: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %