Stampa…
1,4-Dibromobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 156 EUR
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibromobenzene 99%
1,4-Dibromobenzene
Formula: C₆H₄Br₂
Peso molecolare: 235.91 g/mol
Punto di ebollizione: 219
Punto di fusione: 86…89 °C
Densità: 1.84 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000089
CAS Number: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03042
Visualizza i codici
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %