1,3-Dibromobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Formula:
C₆H₄Br₂ Punto di ebollizione: 219…220 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 1,955 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000078 CAS Number: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 ADR: 9,III |