Stampa…
1,3-Dibromobenzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
186640100 186640500
ACRO186640100EA 27.6 EUR
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzene 97%
1,3-Dibromobenzene
Formula: C₆H₄Br₂
Punto di ebollizione: 218…219 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,95 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000078
CAS Number: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %