Stampa…

1,3,5-Tribromobenzene 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

161080250 161081000
ACRO161080250EA 53.5 EUR
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenzene 98%
1,3,5-Tribromobenzene
Formula: C₆H₃Br₃
Peso molecolare: 314,8 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…123 °C
Densità: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000080
CAS Number: 626-39-1
EINECS: 210-947-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR