Stampa…
1,2,4,5-Tetrabromobenzene ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L13539.09 L13539.18
L13539.09EA 36.5 EUR
L13539.09 L13539.18
1,2,4,5-Tetrabromobenzene ≥94%
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Purity: 94% CAS No.: 636-28-2 Molecular Formula: C6H2Br4 Formula Weight: 393.70 Melting Point: 175-180° Beilstein Reference: 1365830
Formula: C₆H₂Br₄
Peso molecolare: 393,7 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000063
CAS Number: 636-28-2
EINECS: 211-253-3