Stampa…
1,2,4,5-Tetrabromobenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
352400250 352401000
ACRO352400250EA 69.1 EUR
ACRO352400250 ACRO352401000
1,2,4,5-Tetrabromobenzene 97%
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Formula: C₆H₂Br₄
Peso molecolare: 393,7 g/mol
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000063
CAS Number: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 183 °C
GC ≥96.0 %