Stampa…
9,10-Diphenylanthracene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 60 EUR
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracene per sintesi, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Formula: C₂₆H₁₈
Punto di ebollizione: 485 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001253
CAS Number: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol