Stampa…
9,10-Dimethylanthracene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22458.03 B22458.06
B22458.03EA 107 EUR
B22458.03 B22458.06
9,10-Dimethylanthracene ≥99%
9,10-Dimethylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 781-43-1 Molecular Formula: C16H14 Formula Weight: 206.29 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 1909028
Formula: C₁₆H₁₄
Peso molecolare: 206,29 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001262
CAS Number: 781-43-1
EINECS: 212-308-4