Stampa…
9,10-Dimethylanthracene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
115970010 115972500
ACRO115970010EA 99.2 EUR
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Dimethylanthracene 97%
9,10-Dimethylanthracene
Formula: C₁₆H₁₄
Peso molecolare: 206,29 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001262
CAS Number: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test