Stampa…
9-Methylanthracene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21249.0001 8.21249.0005
8.21249.0001EA 41.3 EUR
8.21249.0001 8.21249.0005
9-Methylanthracene per sintesi, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Formula: C₁₅H₁₂
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73…76 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001261
CAS Number: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility 0.0003 mg/l (25 °C)
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 192.26 g/mol
Boiling Point 196 - 197 °C (16 hPa)
Refractive Index 1.6959 (99 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3