Stampa…
9-Methylanthracene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15699.03 A15699.06 A15699.14
A15699.03EA 29 EUR
A15699.03 A15699.06 A15699.14
9-Methylanthracene ≥99%
9-Methylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 779-02-2 Molecular Formula: C15H12 Formula Weight: 192.26 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 196-197°/16mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001261
Formula: C₁₅H₁₂
Peso molecolare: 192.26 g/mol
Punto di ebollizione: 196…197 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 77…79 °C
Densità: 1.066
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001261
CAS Number: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III