Stampa…
9-Methylanthracene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 86.6 EUR
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracene 99%
9-Methylanthracene
Formula: C₁₅H₁₂
Peso molecolare: 192.26 g/mol
Punto di ebollizione: 196…197 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 76…79 °C
Densità: 1.066 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001261
CAS Number: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %