Stampa…
9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
188180025 188180100
ACRO188180025EA 69.2 EUR
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
Formula: C₁₅H₁₁Cl
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001263
CAS Number: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %