9-Vinylanthracene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
B22333.03
B22333.06
B22333.03EA
65.7
EUR
B22333.03
B22333.06
9-Vinylanthracene ≥97%
9-Vinylanthracene
Purity: 97%
CAS No.: 2444-68-0
Molecular Formula: C16H12
Formula Weight: 204.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 61-66°/10mm
Beilstein Reference: 2041641
MDL No.: MFCD00003576
Formula:
C₁₆H₁₂ Peso molecolare: 204,27 g/mol Punto di ebollizione: 61…66 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 62…65 °C Densità: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003576 CAS Number: 2444-68-0 EINECS: 219-486-2 |