Antracene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formula:
C₁₄H₁₀ Punto di ebollizione: 340…342 °C Punto di fusione: 213…216 °C Densità: 1,250 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS Number: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,682 |