Stampa…
Tiron
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diidrossibenzene-3,5-disolfonico acido disodico sale
174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 58.2 EUR
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂
Peso molecolare: 314.20 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149531
CAS Number: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %