Stampa…
Sacchetti per campionamento per liquidi e gas in fluoropolimero FEP
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
D1075005 D1075001 D1075004 D1075006
300-0275EA 59.6 EUR
300-0275 300-0271 300-0274 300-0276
Sacchetti per campionamento per liquidi e gas in fluoropolimero FEP
Sacchetti Sacchetti per gas
Questi Sacchetti, realizzati da una pellicola in fluoropolimero FEP dello spessore di 5 mil, flessibili e robusti sono sigillati a caldo su tutti e quattro i lati e assicurano una totale resistenza chimica e tenuta ermetica. Possono essere utilizzati per l’analisi di campioni gassosi, estraendo campioni di aria da sistemi di scarico di ciminiere, monitorando la qualità dell’aria o calibrando gli strumenti sul campo.
  • Facile da usare
  • Flessibili e robusti
  • Completamente resistenti agli agenti chimici
  • Nessuna contaminazione per i campioni
  • A tenuta ermetica, sigillatura a caldo su tutti e quattro i lati
  • Completamente resistenti agli agenti chimici
  • Bassa permeabilità – senza perdite di campione
  • Nessun invecchiamento - durata di conservazione illimitata
  • Esclusiva struttura con cuciture per una maggiore resistenza
Disponibili con valvola di intercettazione in ottone nichelato che può accogliere un tubo flessibile con D.I. di 1/4 poll. o un setto in PTFE/silicone in alloggiamento in polipropilene per l’uso con un ago ipodermico. Grazie alla precisione di fabbricazione dei controlli, i sacchetti per campionamento gas Chemware® non richiedono un secondo sigillo esterno. La singola cucitura è resistente alla maggior parte delle sostanze corrosive ed è adatta per l’uso in ambienti chimici impegnativi.
Informazioni per l'ordine: confezionati singolarmente. Misure e configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.