Stampa…
Colonnine SPE HyperSep™ Retain™-CX
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 0 EUR
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
Colonnine SPE HyperSep™ Retain™-CX
Colonne cromatografiche
Materiale SPE polimerico HyperSep™ Retain™-CX di purezza elevata, materiale DVB in polistirene a elevata porosità parzialmente funzionalizzato con gruppi acidi solfonici per offrire una ritenzione bilanciata di analiti basici e non polari. HyperSep™ Retain™-CX: ideale per la ritenzione di un'ampia gamma di sostanze stupefacenti, tra cui farmaci di base e neutri.
  • Recuperi elevati e coerenti
  • Preparazione del campione rapida e semplice e sviluppo di metodi
  • pH stabile da 0 a 14
Le colonne HyperSep™ Retain™-CX offrono una preparazione del campione riproducibile e affidabile grazie all'eccellente riproducibilità tra lotti. Molti problemi legati ai materiali tradizionali a base di silice, ad esempio i recuperi irregolari legati all'essiccazione dell'assorbente, non si presentano quando si utilizzano le colonne HyperSep™ Retain™-CX. Preparazione del campione rapida e semplice e sviluppo di metodi.