Stampa…
Filtri di ingresso solventi, Upchurch Scientific®
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-225 A-225A A-200 A-201 A-220 A-221 A-222 A-223 A-226A A-227A A-230A A-231A A-242 A-243 A-302 A-302A A-309 A-310 A-311 A-311A
554-3016EA 63.1 EUR
554-3016 554-1777 554-5759 554-5760 554-5761 554-5762 554-5763 554-5764 554-5765 554-5766 554-3017 554-5768 554-5769 554-5770 554-1778 554-1779 554-5771 554-1780 554-5772 554-5773
Filtri di ingresso solventi, Upchurch Scientific®
Filtri Filtri per processo di liquidi
I filtri sono realizzati completamente in acciaio inox 316. I filtri con raccordi filettati sono dotati di tappi Kel-F® (PCTFE) filettati.
  • Monouso
  • Facile pulizia senza strumenti
  • Portata max 40 ml/min (A-302, A-302A e A-310) e 100 ml/min (A-255, A-225A e A-230A)