Stampa…
Giunti per pressioni elevate, Upchurch Scientific®
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-742 P-760 P-779 P-779-01 P-704 P-704-01 P-742-01 U-283 U-284 U-287 U-288
554-1803EA 76.2 EUR
554-1803 554-1804 554-1805 554-5689 554-1802 554-5688 554-4728 554-5690 554-5691 554-5692 554-5693
Giunti per pressioni elevate, Upchurch Scientific®
Raccordi e connettori
Giunti privi di volume morto, PEEK: I giunti ZDV (Zero-dead-volume, privi di volume morto) vengono forniti con due raccordi a serraggio manuale F-300 per tubi con diametro esterno di ¹/₁₆" e hanno un valore di pressione nominale di 5000 psi (344 bar).
PEEK NanoTight™ union: The unions come complete with two F-331N fingertight fittings and are pressure rated to 5000 psi  (344 bar). The internal design of the unions reduces tubing misalignment. When using ¹/₁₆" Ext.Ø tubing sleeves to connect capillary tubing, the webbed thru-hole minimises breaking of fused silica whileMore Product Information