Stampa…
Raccordi in acciaio inox, Upchurch Scientific®
Fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 97.2 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Raccordi in acciaio inox, Upchurch Scientific®
Raccordi e connettori
Nota: non utilizzare raccordi in metallo su aperture in plastica per non danneggiare l'apertura.
  • Per aperture a cono
  • Valore di pressione nominale di 20.000 psi (1380 bar)