Stampa…
Manifold in vetro HyperSep™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
60104-232 60104-233
549-0597EA 1720 EUR
549-0597 549-0598
Manifold in vetro HyperSep™
Rampe di filtrazione
Manifold sottovuoto per colonne SPE HyperSep™ per processare i campioni in modo facile e veloce.
  • La camera sottovuoto è un blocco in vetro facile da pulire che consente di controllare visivamente il processo di estrazione
  • Valvola di controllo del vuoto per una portata di campione ottimale
  • Coperchio rigido Corian® resistente alle deformazioni dovute a usi prolungati
  • Raccordi Luer per eluire il campione direttamente nelle provette per analisi monouso
  • Coperchio a 16 o 24 posizioni in righe parallele e barrette di supporto angolari per proteggere puntali e