9-Anthrealdehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 642-31-9
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 639167
Formula:
C₁₅H₁₀O Punto di ebollizione: 369 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001254 CAS Number: 642-31-9 EINECS: 211-383-0 |