Stampa…
9-Bromoanthracene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
106640050 106640250
ACRO106640050EA 47.4 EUR
ACRO106640050 ACRO106640250
9-Bromoanthracene 96%
9-Bromoanthracene
Formula: C₁₄H₉Br
Peso molecolare: 257,13 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001243
CAS Number: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %