Stampa…
Coni per sedimentazione Imhoff
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05670003 05670001 05670005
LENZ05670003EA 170 EUR
LENZ05670003 LENZ05670001 LENZ05670005
Coni per sedimentazione Imhoff
Imbuti Coni di sedimentazione
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance
Visualizza i codici
Specifiche
Divisione 0,1 ml 0,1 ml 0,1 ml
Graduazione 0 - 2 0 - 2 0 - 2