Stampa…
9,10-Dibromoanthracene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112710100 112710500
ACRO112710100EA 51.9 EUR
ACRO112710100 ACRO112710500
9,10-Dibromoanthracene 96%
9,10-Dibromoanthracene
Formula: C₁₄H₈Br₂
Punto di ebollizione: 427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…225 °C
Densità: 1,981 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001244
CAS Number: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
GC ≥95 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %