Stampa…
3,3-Dimethyl-1-butyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223440050 223440250
ACRO223440050EA 71.4 EUR
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimethyl-1-butyne 98%
3,3-Dimethyl-1-butyne
Formula: C₆H₁₀
Punto di ebollizione: 33…38 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,66 g/cm³
Flash Pt: –034 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008852
CAS Number: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %