4-Octyne ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dipropylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 1942-45-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.7510
Refractive Index: 1.4236
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 131-132°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009471
Formula:
C₈H₁₄ Peso molecolare: 110,2 g/mol Punto di ebollizione: 131…132 °C Punto di fusione: –103 °C Densità: 0,7510 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009471 CAS Number: 1942-45-6 EINECS: 217-730-2 UN: 3295 ADR: 3,II |