Stampa…

4-Octyne 98+%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: Dipropylacetylene

223520100 223520500
ACRO223520100EA 56 EUR
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octyne 98+%
4-Octyne
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 131…132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –103 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009471
CAS Number: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR