Stampa…
3-Hexyne ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L02682.06 L02682.14
L02682.06EA 31 EUR
L02682.06 L02682.14
3-Hexyne ≥99%
3-Hexyne
Purity: 99% CAS No.: 928-49-4 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Characteristic Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 1731158 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009381
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Punto di fusione: –61,5 °C
Densità: 0,721
Flash Pt: –10 °C (14 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009381
CAS Number: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II