Stampa…
3-Hexyne 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
308120250 308120050
ACRO308120250EA 95.7 EUR
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 81…82 °C
Punto di fusione: –61,5 °C
Densità: 0,72 g/cm³
Flash Pt: –14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009381
CAS Number: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %