Stampa…
2-Pentyne ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L02973.06 L02973.14
L02973.06EA 39.9 EUR
L02973.06 L02973.14
2-Pentyne ≥98%
2-Pentyne
Purity: 98+% CAS No.: 627-21-4 Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3 Formula Weight: 68.12 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Unpleasant Melting Point: -109° Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 1696938 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009380
Formula: C₅H₈
Peso molecolare: 68,12 g/mol
Punto di ebollizione: 55…56 °C
Punto di fusione: –109 °C
Densità: 0,710
Flash Pt: –20 °C (–4 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009380
CAS Number: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
UN: 3295
ADR: 3,II