Stampa…
2-Butyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
135140010 135140050
ACRO135140010EA 32.1 EUR
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butyne 98%
2-Butyne
Formula: C₄H₆
Punto di ebollizione: 27 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 0,69 g/cm³
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009275
CAS Number: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %