1-Undecyne ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
L02883.09
L02883.18
L02883.04
L02883.09EA
169
EUR
L02883.09
L02883.18
L02883.04
1-Undecyne ≥97%
1-Undecyne
Purity: 97%
CAS No.: 2243-98-3
Molecular Formula: C11H20
Formula Weight: 152.28
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -25°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 1740043
MDL No.: MFCD00015063
Formula:
C₁₁H₂₀ Peso molecolare: 152,28 g/mol Punto di ebollizione: 196 °C Punto di fusione: –25 °C Densità: 0,770 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015063 CAS Number: 2243-98-3 EINECS: 218-825-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...