1-Pentyne ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 627-19-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3860
Odour: Unpleasant
Melting Point: -106°
Boiling Point: 39-41°
Beilstein Reference: 1697133
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009469
Formula:
C₅H₈ Peso molecolare: 68,12 g/mol Punto di ebollizione: 39…41 °C Punto di fusione: –106 °C Densità: 0,692 Flash Pt: –20 °C (–4 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009469 CAS Number: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |