1-Pentyne 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
303820250
303820050
303821000
ACRO303820250EA
82.5
EUR
ACRO303820250
ACRO303820050
ACRO303821000
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Formula:
C₅H₈ Punto di ebollizione: 40 °C Punto di fusione: 106…105 °C Densità: 0,69 g/cm³ Flash Pt: <–34 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009469 CAS Number: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |