1-Octyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 629-05-0
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 17°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.746
Refractive Index: 1.4160
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 123-126°
Beilstein Reference: 1734494
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009546
Formula:
C₈H₁₄ Punto di ebollizione: 123…126 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,746 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009546 CAS Number: 629-05-0 EINECS: 211-069-3 UN: 3295 ADR: 3,II |