Stampa…
1-Octyne 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
223510250 223511000
ACRO223510250EA 47.7 EUR
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octyne 99%
1-Octyne
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,74 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009546
CAS Number: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %