Stampa…
1-Hexyne per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20643.0025 8.20643.0100
8.20643.0025EA 77.6 EUR
8.20643.0025 8.20643.0100
1-Hexyne per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 71 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –132 °C
Densità: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009504
CAS Number: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 0.36 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 71 - 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3535 kPa
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.3974 (20 °C, 589 nm)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 263 °C