1-Hexyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
329900250
329901000
329905000
ACRO329900250EA
40.5
EUR
ACRO329900250
ACRO329901000
ACRO329905000
1-Hexyne 98%
1-Hexyne
Formula:
C₆H₁₀ Punto di ebollizione: 71…72 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –132 °C Densità: 0,71 g/cm³ Flash Pt: –021 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009504 CAS Number: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |